Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL26L1 Protein
A cDNA sequence encoding the RPL26L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 51121 |
---|---|
Nom | RPL26L1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | RPL26L1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963279
|
enQuireBio™
QP13346-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953279
|
enQuireBio™
QP13346-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943279
|
enQuireBio™
QP13346-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
51121 | |
Research Use Only | |
RPL26L1 | |
Human | |
His | |
The RPL26L1 solutioncontains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol. |
RPL26L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFNPFV TSDRSKNRKR HFNAPSHVRR KIMSSPLSKE LRQKYNVRSM PIRKDDEVQV VRGHYKGQQI GKVVQVYRKK YVIYIERVQR EKANGTTVHV GIHPSKVVIT RLKLDKDRKK ILERKAKSRQ VGKEKGKYKE ELIEKMQE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |