Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS4X Protein
A cDNA sequence encoding the RPS4X was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RPS4X Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953319
|
enQuireBio™
QP13358-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943319
|
enQuireBio™
QP13358-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933319
|
enQuireBio™
QP13358-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RPS4X Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RPS4X solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARGPKK HLKRVAAPKH WMLDKLTGVF APRPSTGPHK LRECLPLIIF LRNRLKYALT GDEVKKICMQ RFIKIDGKVR TDITYPAGFM DVISIDKTGE NFRLIYDTKG RFAVHRITPE EAKYKLCKVR KIFVGTKGIP HLVTHDARTI RYPDPLIKVN DTIQIDLETG KITDFIKFDT GNLCMVTGGA NLGRIGVITN RERHPGSFDV VHVKDANGNS FATRLSNIFV IGKGNKPWIS LPRGKGIRLT IAEERDKRLA AKQSSG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |