Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RQCD1 Protein
A cDNA sequence encoding the RQCD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RQCD1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943329
|
enQuireBio™
QP13361-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933329
|
enQuireBio™
QP13361-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923329
|
enQuireBio™
QP13361-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RQCD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RQCD1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHSLATAAPV PTTLAQVDRE KIYQWINELS SPETRENALL ELSKKRESVP DLAPMLWHSF GTIAALLQEI VNIYPSINPP TLTAHQSNRV CNALALLQCV ASHPETRSAF LAAHIPLFLY PFLHTVSKTR PFEYLRLTSL GVIGALVKTD EQEVINFLLT TEIIPLCLRI MESGSELSKT VATFILQKIL LDDTGLAYIC QTYERFSHVA MILGKMVLQL SKEPSARLLK HVVRCYLRLS DNPRAREALR QCLPDQLKDT TFAQVLKDDT TTKRWLAQLV KNLQEGQVTD PRGIPLPPQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |