Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRAGC Protein
A cDNA sequence encoding the RRAGC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RRAGC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973329
|
enQuireBio™
QP13362-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963329
|
enQuireBio™
QP13362-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953329
|
enQuireBio™
QP13362-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RRAGC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RRAGC protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSLQYG AEETPLAGSY GAADSFPKDF GYGVEEEEEE AAAAGGGVGA GAGGGCGPGG ADSSKPRILL MGLRRSGKSS IQKVVFHKMS PNETLFLEST NKIYKDDISN SSFVNFQIWD FPGQMDFFDP TFDYEMIFRG TGALIYVIDA QDDYMEALTR LHITVSKAYK VNPDMNFEVF IHKVDGLSDD HKIETQRDIH QRANDDLADA GLEKLHLSFY LTSIYDHSIF EAFSKVVQKL IPQLPTLENL LNIFISNSGI EKAFLFDVVS KIYIATDSSP VDMQSYELCC DMIDVVIDVS CIYGLKEDGS GSAYDKESMA IIKLNNTTVL YLKEVTKFLA LVCILREESF ERKGLIDYNF HCFRKAIHEV FEVGVTSHRS CGHQTSASSL KALTHNGTPR NAI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |