missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRAS Protein
A cDNA sequence encoding the RRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RRAS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903339
|
enQuireBio™
QP13363-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983329
|
enQuireBio™
QP13363-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993329
|
enQuireBio™
QP13363-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RRAS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RRAS Human solution (0.5 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSGAASGTG RGRPRGGGPG PGDPPPSETH KLVVVGGGGV GKSALTIQFI QSYFVSDYDP TIEDSYTKIC SVDGIPARLD ILDTAGQEEF GAMREQYMRA GHGFLLVFAI NDRQSFNEVG KLFTQILRVK DRDDFPVVLV GNKADLESQR QVPRSEASAF GASHHVAYFE ASAKLRLNVD EAFEQLVRAV RKYQEQELPP SPPSAPRKKG GGCPC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |