Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RUVBL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RUVBL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RUVBL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963369
|
enQuireBio™
QP13375-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953369
|
enQuireBio™
QP13375-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943369
|
enQuireBio™
QP13375-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RUVBL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RUVBL1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKIEEVKSTT KTQRIASHSH VKGLGLDESG LAKQAASGLV GQENAREACG VIVELIKSKK MAGRAVLLAG PPGTGKTALA LAIAQELGSK VPFCPMVGSE VYSTEIKKTE VLMENFRRAI GLRIKETKEV YEGEVTELTP CETENPMGGY GKTISHVIIG LKTAKGTKQL KLDPSIFESL QKERVEAGDV IYIEANSGAV KRQGRCDTYA TEFDLEAEEY VPLPKGDVHK KKEIIQDVTL HDLDVANARP QGGQDILSMM GQLMKPKKTE ITDKLRGEIN KVVNKYIDQG IAELVPGVLF VDEVHMLDIE CFTYLHRALE SSIAPIVIFA SNRGNCVIRG TEDITSPHGI PLDLLDRVMI IRTMLYTPQE MKQIIKIRAQ TEGINISEEA LNHLGEIGTK TTLRYSVQLL TPANLLAKIN GKDSIEKEHV EEISELFYDA KSSAKILADQ QDKYMK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |