missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RWDD1 Protein

A cDNA sequence encoding the RWDD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 7540.00€

Spécification

Nom RWDD1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15993369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13376-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15973369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13376-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15983369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13376-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

RWDD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RWDD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTDYGEE QRNELEALES IYPDSFTVLS ENPPSFTITV TSEAGENDET VQTTLKFTYS EKYPDEAPLY EIFSQENLED NDVSDILKLL ALQAEENLGM VMIFTLVTAV QEKLNEIVDQ IKTRREEEKK QKEKEAEEAE KQLFHGTPVT IENFLNWKAK FDAELLEIKK KRMKEEEQAG KNKLSGKQLF ETDHNLDTSD IQFLEDAGNN VEVDESLFQE MDDLELEDDE DDPDYNPADP ESDSAD
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications