Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A7 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | S100A7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973439
|
enQuireBio™
QP13398-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963439
|
enQuireBio™
QP13398-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953439
|
enQuireBio™
QP13398-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100A7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture. | |
Human | |
His | |
S100A7 protein at 0.5 mg/ml in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 30% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HIS-TAG-SSGLVPRGSH MSNTQAERSI IGMIDMFHKY TRRDDKIDKP SLLTMMKENFPNFLSACDKK GTNYLADVFE KKDKNEDKKI DFSEFLSLLG DIATDYHKQS HGAAPCSGGS Q | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |