Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A8 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom S100A8 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15993439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13399-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15983439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13399-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15903449
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13399-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
S100A8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
S100A8 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 100mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS MLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQEMLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQE FLILVIKMGV AAHKKSHEES HKE