Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100P Protein
A cDNA sequence encoding the S100P was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | S100P Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913479
|
enQuireBio™
QP13408-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993469
|
enQuireBio™
QP13408-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903479
|
enQuireBio™
QP13408-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100P Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Phosphate buffer pH 7.2, 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTELEAAMGM IIDVFSRYSG SEGSTQTLTK GELKVLMEKE LPGFLQSGKD KDAVDKLLKD LDANGDAQVD FSEFIVFVAA ITSACHKYFE KAGLK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |