Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100P Protein
A cDNA sequence encoding the S100P was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | S100P Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15933479
|
enQuireBio™
QP13408-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923479
|
enQuireBio™
QP13408-HIS-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100P Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Phosphate buffer pH 7.2, 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTELEAAMGM IIDVFSRYSG SEGSTQTLTK GELKVLMEKE LPGFLQSGKD KDAVDKLLKD LDANGDAQVD FSEFIVFVAA ITSACHKYFE KAGLK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |