Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCRN1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCRN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SCRN1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903569
|
enQuireBio™
QP13437-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993559
|
enQuireBio™
QP13437-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983559
|
enQuireBio™
QP13437-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SCRN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SCRN1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) , 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAPPS YCFVAFPPRA KDGLVVFGKN SARPRDEVQE VVYFSAADHE PESKVECTYI SIDQVPRTYA IMISRPAWLW GAEMGANEHG VCIANEAINT REPAAEIEAL LGMDLVRLGL ERGETAKEAL DVIVSLLEEH GQGGNYFEDA NSCHSFQSAY LIVDRDEAWV LETIGKYWAA EKVTEGVRCI CSQLSLTTKM DAEHPELRSY AQSQGWWTGE GEFNFSEVFS PVEDHLDCGA GKDSLEKQEE SITVQTMMNT LRDKASGVCI DSEFFLTTAS GVSVLPQNRS SPCIHYFTGT PDPSRSIFKP FIFVDDVKLV PKTQSPCFGD DDPAKKEPRF QEKPDRRHEL YKAHEWARAI IESDQEQGRK LRSTMLELEK QGLEAMEEIL TSSEPLDPAE VGDLFYDCVD TEIKFFK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |