Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the SDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom SDC2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15913569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13438-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15933569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13438-5UG
5 μg
203.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15923569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13438-50UG
50 μg
1740.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SDC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SDC2 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPESRAELT SDKDMYLDNS SIEEASGVYP IDDDDYASAS GSGADEDVES PELTTSRPLP KILLTSAAPK VETTTLNIQN KIPAQTKSPE ETDKEKVHLS DSERKMDPAE EDTNVYTEKH SDSLFKRTEH HHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.