Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC13 Protein
A cDNA sequence encoding the SEC13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom SEC13 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15943589
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13445-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15933589
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13445-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15923589
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13445-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SEC13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SEC13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVSVINTVDT SHEDMIHDAQ MDYYGTRLAT CSSDRSVKIF DVRNGGQILI ADLRGHEGPV WQVAWAHPMY GNILASCSYD RKVIIWREEN GTWEKSHEHA GHDSSVNSVC WAPHDYGLIL ACGSSDGAIS LLTYTGEGQW EVKKINNAHT IGCNAVSWAPAVVPGSLIDH PSGQKPNYIK RFASGGCDNL IKLWKEEEDG QWKEEQKLEA HSDWVRDVAW APSIGLPTST IASCSQDGRV FIWTCDDASS NTWSPKLLHK FNDVVWHVSW SITANILAVS GGDNKVTLWK ESVDGQWVCI SDVNKGQGSV SASVTEGQQN EQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.