missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SEC61B Protein

A cDNA sequence encoding the SEC61B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 1740.00€

Spécification

Identification génétique (Entrez) 10952
Nom SEC61B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) SEC61B
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15903599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13447-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15993589
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13447-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15983589
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13447-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

10952
Research Use Only
SEC61B
Human
His
SEC61B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
SEC61B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPGPTPS GTNVGSSGRS PSKAVAARAA GSTVRQRKNA SCGTRSAGRT TSAGTGGMWR FYTEDSPGLK VGP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications