Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secretory phospholipase A2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secretory phospholipase A2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001007268.1
Identification génétique (Entrez) 22925
Nom Secretory phospholipase A2 receptor Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16009730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-100UG
100 μg
615.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16049730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-500UG
500 μg
1665.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16019730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16039730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16059730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16029730
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7606-YE-1MG
1 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001007268.1
Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
22925
Research Use Only
PLA2R1
Recombinant Protein
Yeast
EEKTWHEALR SCQADNSALI DITSLAEVEF LVTLLGDENA SETWIGLSSN KIPVSFEWSN DSSVIFTNWH TLEPHIFPNR SQLCVSAEQS EGHWKVKNCE ERLFYICKKA GHVLSDAESG CQEGWERHGG FCYKID
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.