missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SELM / Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SELM / Selenoprotein M, was expressed in the hosts and tags indicated.
213.00€ - 2720.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_536355.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 140606 |
Nom | SELM / Selenoprotein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973669
|
enQuireBio™
QP1347-EC-100UG |
100 μg |
640.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993669
|
enQuireBio™
QP1347-EC-1MG |
1 mg |
2720.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983669
|
enQuireBio™
QP1347-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15903679
|
enQuireBio™
QP1347-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15913679
|
enQuireBio™
QP1347-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15923679
|
enQuireBio™
QP1347-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_536355.1 | |
SELM / Selenoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
140606 | |
Research Use Only | |
SELM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATAYRPDWNR LSGLTRARVE TCGGSQLNRL KEVKAFVTQD IPFYHNLVMK HLPGADPELV LLGRRYEELE RIPLSEMTRE EINALVQELG FYRKAAPDAQ VPPEYVWAPA KPPEETSDHA DL | |
Greater than 97.7% as determined by SDS-PAGE. |