Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sentrin-specific protease 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sentrin-specific protease 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001159812.1
Identification génétique (Entrez) 123228
Nom Sentrin-specific protease 8 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16091131
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16011141
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16001141
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16021141
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16031141
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16041141
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7846-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001159812.1
Sentrin-specific protease 8 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
123228
Research Use Only
SENP8
Recombinant Protein
E. coli
MDPVVLSYMD SLLRQSDVSL LDPPSWLNDH IIGFAFEYFA NSQFHDCSDH VSFISPEVTQ FIKCTSNPAE IAMFLEPLDL PNKRVVFLAI NDNSNQAAGG THWSLLVYLQ DKNSFFHYDS HSRSNSVHAK QVAEKLEAFL GRKGDKLAFV EEKAPAQQNS YDCGMYVICN TEALCQNFFR QQTESLLQLL TPAYITKKRG EWKDLITTLA KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.