Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA5 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SERPINA5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15993629
|
enQuireBio™
QP13458-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973629
|
enQuireBio™
QP13458-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983629
|
enQuireBio™
QP13458-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINA5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SERPINA5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHRHHPREMK KRVEDLHVGA TVAPSSRRDF TFDLYRALAS AAPSQNIFFS PVSISMSLAM LSLGAGSSTK MQILEGLGLN LQKSSEKELH RGFQQLLQEL NQPRDGFQLS LGNALFTDLV VDLQDTFVSA MKTLYLADTF PTNFRDSAGA MKQINDYVAK QTKGKIVDLL KNLDSNAVVI MVNYIFFKAK WETSFNHKGT QEQDFYVTSE TVVRVPMMSR EDQYHYLLDR NLSCRVVGVP YQGNATALFI LPSEGKMQQV ENGLSEKTLR KWLKMFKKRQ LELYLPKFSI EGSYQLEKVL PSLGISNVFT SHADLSGISN HSNIQVSEMV HKAVVEVDES GTRAAAATGT IFTFRSARLN SQRLVFNRPF LMFIVDNNIL FLGKVNRP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |