Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINB3 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom SERPINB3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15983639
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13461-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15973639
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13461-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15963639
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13461-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SERPINB3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SERPINB3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSLSEA NTKFMFDLFQ QFRKSKENNI FYSPISITSA LGMVLLGAKD NTAQQIKKVL HFDQVTENTT GKAATYHVDR SGNVHHQFQK LLTEFNKSTD AYELKIANKL FGEKTYLFLQ EYLDAIKKFY QTSVESVDFA NAPEESRKKI NSWVESQTNE KIKNLIPEGN IGSNTTLVLV NAIYFKGQWE KKFNKEDTKE EKFWPNKNTY KSIQMMRQYT SFHFASLEDV QAKVLEIPYK GKDLSMIVLL PNEIDGLQKL EEKLTAEKLM EWTSLQNMRE TRVDLHLPRF KVEESYDLKD TLRTMGMVDI FNGDADLSGM TGSRGLVLSG VLHKAFVEVT EEGAEAAAAT AVVGFGSSPT STNEEFHCNH PFLFFIRQNK TNSILFYGRF SSP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.