Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINC1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SERPINC1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15983649
|
enQuireBio™
QP13464-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973649
|
enQuireBio™
QP13464-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963649
|
enQuireBio™
QP13464-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SERPINC1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHGSPVDI CTAKPRDIPM NPMCIYRSPE KKATEDEGSE QKIPEATNRR VWELSKANSR FATTFYQHLA DSKNDNDNIF LSPLSISTAF AMTKLGACND TLQQLMEVFK FDTISEKTSD QIHFFFAKLN CRLYRKANKS SKLVSANRLF GDKSLTFNET YQDISELVYG AKLQPLDFKE NAEQSRAAIN KWVSNKTEGR ITDVIPSEAI NELTVLVLVN TIYFKGLWKS KFSPENTRKE LFYKADGESC SASMMYQEGK FRYRRVAEGT QVLELPFKGD DITMVLILPK PEKSLAKVEK ELTPEVLQEW LDELEEMMLV VHMPRFRIED GFSLKEQLQD MGLVDLFSPE KSKLPGIVAE GRDDLYVSDA FHKAFLEVNE EGSEAAASTA VVIAGRSLNP NRVTFKANRP FLVFIREVPL NTIIFMGRVA NPCVK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |