Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP4 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | SFRP4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903709
|
enQuireBio™
QP13479-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923709
|
enQuireBio™
QP13479-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913709
|
enQuireBio™
QP13479-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SFRP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SFRP4 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPVRGAPCE AVRIPMCRHM PWNITRMPNH LHHSTQENAI LAIEQYEELV DVNCSAVLRF FLCAMYAPIC TLEFLHDPIK PCKSVCQRAR DDCEPLMKMY NHSWPESLAC DELPVYDRGV CISPEAIVTD LPEDVKWIDI TPDMMVQERP LDVDCKRLSP DRCKCKKVKP TLATYLSKNY SYVIHAKIKA VQRSGCNEVT TVVDVKEIFK SSSPIPRTQV PLITNSSCQC PHILPHQDVL IMCYEWRSRM MLLENCLVEK WRDQLSKRSI QWEERLQEQR RTVQDKKKTA GRTSRSNPPK PKGKPPAPKP ASPKKNIKTR SAQKRTNPKR VHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |