Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP5 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SFRP5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953709
|
enQuireBio™
QP13480-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943709
|
enQuireBio™
QP13480-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933709
|
enQuireBio™
QP13480-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SFRP5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SFRP5 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEYDYYG WQAEPLHGRS YSKPPQCLDI PADLPLCHTV GYKRMRLPNL LEHESLAEVK QQASSWLPLL AKRCHSDTQV FLCSLFAPVC LDRPIYPCRS LCEAVRAGCA PLMEAYGFPW PEMLHCHKFP LDNDLCIAVQ FGHLPATAPP VTKICAQCEM EHSADGLMEQ MCSSDFVVKM RIKEIKIENG DRKLIGAQKK KKLLKPGPLK RKDTKRLVLH MKNGAGCPCP QLDSLAGSFL VMGRKVDGQL LLMAVYRWDK KNKEMKFAVK FMFSYPCSLY YPFFYGAAEP H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |