Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGK1 Protein
A cDNA sequence encoding the SGK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SGK1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943719
|
enQuireBio™
QP13483-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923719
|
enQuireBio™
QP13483-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933719
|
enQuireBio™
QP13483-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SGK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGK1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MISQPQEPEL MNANPSPPPS PSQQINLGPS SNPHAKPSDF HFLKVIGKGS FGKVLLARHK AEEVFYAVKV LQKKAILKKK EEKHIMSERN VLLKNVKHPF LVGLHFSFQT ADKLYFVLDY INGGELFYHL QRERCFLEPR ARFYAAEIAS ALGYLHSLNI VYRDLKPENI LLDSQGHIVL TDFGLCKENI EHNSTTSTFC GTPEYLAPEV LHKQPYDRTV DWWCLGAVLY EMLYGLPPFY SRNTAEMYDN ILNKPLQLKP NITNSARHLL EGLLQKDRTK RLGAKDDFME IKSHVFFSLI NWDDLINKKI TPPFNPNVSG PNDLRHFDPE FTEEPVPNSI GKSPDSVLVT ASVKEAAEAF LGFSYAPPTD SFL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |