Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SHMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SHMT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963759
|
enQuireBio™
QP13497-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953759
|
enQuireBio™
QP13497-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943759
|
enQuireBio™
QP13497-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SHMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SHMT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTMPVNGAHK DADLWSSHDK MLAQPLKDSD VEVYNIIKKE SNRQRVGLEL IASENFASRA VLEALGSCLN NKYSEGYPGQ RYYGGTEFID ELETLCQKRA LQAYKLDPQC WGVNVQPYSG SPANFAVYTA LVEPHGRIMG LDLPDGGHLT HGFMTDKKKI SATSIFFESM PYKVNPDTGY INYDQLEENA RLFHPKLIIA GTSCYSRNLE YARLRKIADE NGAYLMADMA HISGLVAAGV VPSPFEHCHV VTTTTHKTLR GCRAGMIFYR KGVKSVDPKT GKEILYNLES LINSAVFPGL QGGPHNHAIA GVAVALKQAM TLEFKVYQHQ VVANCRALSE ALTELGYKIV TGGSDNHLIL VDLRSKGTDG GRAEKVLEAC SIACNKNTCP GDRSALRPSG LRLGTPALTS RGLLEKDFQK VAHFIHRGIE LTLQIQSDTG VRATLKEFKE RLAGDKYQAA VQALREEVES FASFFPLPGL PDF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |