Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SKA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SKA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | SKA1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943819
|
enQuireBio™
QP13515-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963819
|
enQuireBio™
QP13515-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953819
|
enQuireBio™
QP13515-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SKA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SKA1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSDLE QLCSHVNEKI GNIKKTLSLR NCGQEPTLKT VLNKIGDEII VINELLNKLE LEIQYQEQTN NSLKELCESL EEDYKDIEHL KENVPSHLPQ VTVTQSCVKG SDLDPEEPIK VEEPEPVKKP PKEQRSIKEM PFITCDEFNG VPSYMKSRLT YNQINDVIKE INKAVISKYK ILHQPKKSMN SVTRNLYHRF IDEETKDTKG RYFIVEADIK EFTTLKADKK FHVLLNILRH CRRLSEVRGG GLTRYVIT | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |