Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC51B Protein
A cDNA sequence encoding the SLC51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom SLC51B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15963849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13523-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15943849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13523-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15953849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13523-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SLC51B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLC51B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRSIQASR KEKMQPPEKE TPEVLHLDEA KDHNSLNNLR ETLLSEKPNL AQVELELKER DVLSVFLPDV PETES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.