Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAD4 Protein
A cDNA sequence encoding the SMAD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom SMAD4 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15933859
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13526-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15953859
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13526-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15943859
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13526-1MG
1 mg
2610.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
SMAD4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SMAD4 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDNMSITNTP TSNDACLSIV HSLMCHRQGG ESETFAKRAI ESLVKKLKEK KDELDSLITA ITTNGAHPSK CVTIQRTLDG RLQVAGRKGF PHVIYARLWR WPDLHKNELK HVKYCQYAFD LKCDSVCVNP YHYERVVSPG IDLSGLTLQS NAPSSMMVKD EYVHDFEGQP SLSTEGHSIQ TIQHPPSNRA STETYSTPAL LAPSESNATS TANFPNIPVA STSQPASILG GSHSEGLLQI ASGPQPGQQQ NGFTGQPATY HHNSTTTWTG SRTAPYTPNL PHHQNGHLQH HPPMPPHPGH YWPVHNELAF QPPISNHPAP EYWCSIAYFE MDVQVGETFK VPSSCPIVTV DGYVDPSGGD RFCLGQLSNV HRTEAIERAR LHIGKGVQLE CKGEGDVWVR CLSDHAVFVQ SYYLDREAGR APGDAVHKIY PSAYIKVFDL RQCHRQMQQQ AATAQAAAAA QAAAVAGNIP GPGSVGGIAP AISLSAAAGI GVDDLRRLCI LRMSFVKGWG PDYPRQSIKE TPCWIEIHLH RALQLLDEVL HTMPIADPQP LD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.