Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNF8 Protein
A cDNA sequence encoding the SNF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | SNF8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913899
|
enQuireBio™
QP13538-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903899
|
enQuireBio™
QP13538-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993889
|
enQuireBio™
QP13538-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SNF8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMHRRGV GAGAIAKKKL AEAKYKERGT VLAEDQLAQM SKQLDMFKTN LEEFASKHKQ EIRKNPEFRV QFQDMCATIG VDPLASGKGF WSEMLGVGDF YYELGVQIIE VCLALKHRNG GLITLEELHQ QVLKGRGKFA QDVSQDDLIR AIKKLKALGT GFGIIPVGGT YLIQSVPAEL NMDHTVVLQL AEKNGYVTVS EIKASLKWET ERARQVLEHL LKEGLAWLDL QAPGEAHYWL PALFTDLYSQ EITAEEAREA LP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |