Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNTA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SNTA1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953949
|
enQuireBio™
QP13552-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933949
|
enQuireBio™
QP13552-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943949
|
enQuireBio™
QP13552-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNTA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNTA1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGRRA PRTGLLELRA GAGSGAGGER WQRVLLSLAE DVLTVSPADG DPGPEPGAPR EQEPAQLNGA AEPGAGPPQL PEALLLQRRR VTVRKADAGG LGISIKGGRE NKMPILISKI FKGLAADQTE ALFVGDAILS VNGEDLSSAT HDEAVQVLKK TGKEVVLEVK YMKDVSPYFK NSTGGTSVGW DSPPASPLQR QPSSPGPTPR NFSEAKHMSL KMAYVSKRCT PNDPEPRYLE ICSADGQDTL FLRAKDEASA RSWATAIQAQ VNTLTPRVKD ELQALLAATS TAGSQDIKQI GWLTEQLPSG GTAPTLALLT EKELLLYLSL PETREALSRP ARTAPLIATR LVHSGPSKGS VPYDAELSFA LRTGTRHGVD THLFSVESPQ ELAAWTRQLV DGCHRAAEGV QEVSTACTWN GRPCSLSVHI DKGFTLWAAE PGAARAVLLR QPFEKLQMSS DDGASLLFLD FGGAEGEIQL DLHSCPKTIV FIIHSFLSAK VTRLGLLA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |