missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNUPN Protein
A cDNA sequence encoding the SNUPN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SNUPN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913959
|
enQuireBio™
QP13554-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903959
|
enQuireBio™
QP13554-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993949
|
enQuireBio™
QP13554-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNUPN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNUPN Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELSQALAS SFSVSQDLNS TAAPHPRLSQ YKSKYSSLEQ SERRRRLLEL QKSKRLDYVN HARRLAEDDW TGMESEEENK KDDEEMDIDT VKKLPKHYAN QLMLSEWLID VPSDLGQEWI VVVCPVGKRA LIVASRGSTS AYTKSGYCVN RFSSLLPGGN RRNSTAKDYT ILDCIYNEVN QTYYVLDVMC WRGHPFYDCQ TDFRFYWMHS KLPEEEGLGE KTKLNPFKFV GLKNFPCTPE SLCDVLSMDF PFEVDGLLFY HKQTHYSPGS TPLVGWLRPY MVSDVLGVAV PAGPLTTKPD YAGHQLQQIM EHKKSQKEGM KEKLTHKASE NGHYELEHLS TPKLKGSSHS PDHPGCLMEN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |