Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNX5 Protein
A cDNA sequence encoding the SNX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SNX5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973959
|
enQuireBio™
QP13556-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953959
|
enQuireBio™
QP13556-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963959
|
enQuireBio™
QP13556-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNX5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNX5 protein solution (0.25 mg/ml) in phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAVPEL LQQQEEDRSK LRSVSVDLNV DPSLQIDIPD ALSERDKVKF TVHTKTTLPT FQSPEFSVTR QHEDFVWLHD TLIETTDYAG LIIPPAPTKP DFDGPREKMQ KLGEGEGSMT KEEFAKMKQE LEAEYLAVFK KTVSSHEVFL QRLSSHPVLS KDRNFHVFLE YDQDLSVRRK NTKEMFGGFF KSVVKSADEV LFTGVKEVDD FFEQEKNFLI NYYNRIKDSC VKADKMTRSH KNVADDYIHT AACLHSLALE EPTVIKKYLL KVAELFEKLR KVEGRVSSDE DLKLTELLRY YMLNIEAAKD LLYRRTKALI DYENSNKALD KARLKSKDVK LAEAHQQECC QKFEQLSESA KEELINFKRK RVAAFRKNLI EMSELEIKHA RNNVSLLQSC IDLFKNN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |