Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SORBS3 Protein
A cDNA sequence encoding the SORBS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10174 |
---|---|
Nom | SORBS3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | SORBS3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963969
|
enQuireBio™
QP13559-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953969
|
enQuireBio™
QP13559-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943969
|
enQuireBio™
QP13559-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10174 | |
Research Use Only | |
SORBS3 | |
Human | |
His | |
The SORBS3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
SORBS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADGGSP FLGRRDFVYP SSTRDPSASN GGGSPARREE KKRKAARLKF DFQAQSPKEL TLQKGDIVYI HKEVDKNWLE GEHHGRLGIF PANYVEVLPA DEIPKPIKPP TYQVLEYGEA VAQYTFKGDL EVELSFRKGE HICLIRKVNE NWYEGRITGT GRQGIFPASY VQVSREPRLR LCDDGPQLPT SPRLTAAARS ARHPSSPSAL RSPADPIDLG GQTSPRRTGF SFPTQEPRPQ TQNLGTPGPA LSHSRGPSHP LDLGTSSPNT SQIHWTPYRA MYQYRPQNED ELELREGDRV DVMQQCDDGW FVGVSRRTQK FGTFPGNYVA PV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |