missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SORD Protein
A cDNA sequence encoding the SORD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 6652 |
---|---|
Nom | SORD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | SORD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905418
|
enQuireBio™
QP10868-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995408
|
enQuireBio™
QP10868-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985408
|
enQuireBio™
QP10868-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
6652 | |
Research Use Only | |
SORD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAAKPNNL SLVVHGPGDL RLENYPIPEP GPNEVLLRMH SVGICGSDVH YWEYGRIGNF IVKKPMVLGH EASGTVEKVG SSVKHLKPGD RVAIEPGAPR ENDEFCKMGR YNLSPSIFFC ATPPDDGNLC RFYKHNAAFC YKLPDNVTFE EGALIEPLSV GIHACRRGGV TLGHKVLVCG AGPIGMVTLL VAKAMGAAQV VVTDLSATRL SKAKEIGADL VLQISKESPQ EIARKVEGQL GCKPEVTIEC TGAEASIQAG IYATRSGGTL VLVGLGSEMT TVPLLHAAIR EVDIKGVFRY CNTWPVAISM LASKSVNVKP LVTHRFPLEK ALEAFETFKK GLGLKIMLKC DPSDQNP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
SORD Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 0.2 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of D-fructose to D-sorbitol per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
SORD protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |