Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5609-ec-200ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15926419
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_001603.1
SP-10 / ACRV1 Protein
Research Use Only
ACRV1
Recombinant Protein
E. coli
QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol