Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPOP Protein
A cDNA sequence encoding the SPOP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom SPOP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15924039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13579-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15904039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13579-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15914039
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13579-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
SPOP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPOP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRVPSPPPP AEMSSGPVAE SWCYTQIKVV KFSYMWTINN FSFCREEMGE VIKSSTFSSG ANDKLKWCLR VNPKGLDEES KDYLSLYLLL VSCPKSEVRA KFKFSILNAK GEETKAMESQ RAYRFVQGKD WGFKKFIRRD FLLDEANGLL PDDKLTLFCEVSVVQDSVNI SGQNTMNMVK VPECRLADEL GGLWENSRFT DCCLCVAGQE FQAHKAILAA RSPVFSAMFE HEMEESKKNR VEINDVEPEV FKEMMCFIYT GKAPNLDKMA DDLLAAADKY ALERLKVMCE DALCSNLSVE NAAEILILAD LHSADQLKTQ AVDFINYHAS DVLETSGWKS MVVSHPHLVA EAYRSLASAQ CPFLGPPRKR LKQS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.