Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SPP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954039
|
enQuireBio™
QP13580-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964039
|
enQuireBio™
QP13580-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SPP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Osteopontin was lyophilized from a 0.2microm filtered solution of 20mM PB and 150mM NaCl, pH 7.2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAPQNAVSSEETNDFKQETLPSKSNESHDHMDDMDDEDDDDHVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDESNEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVNVDHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |