Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPSB1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPSB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SPSB1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964059
|
enQuireBio™
QP13586-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944059
|
enQuireBio™
QP13586-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954059
|
enQuireBio™
QP13586-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SPSB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SPSB1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQELQGLDYC KPTRLDLLLD MPPVSYDVQL LHSWNNNDRS LNVFVKEDDK LIFHRHPVAQ STDAIRGKVG YTRGLHVWQI TWAMRQRGTH AVVGVATADA PLHSVGYTTL VGNNHESWGW DLGRNRLYHD GKNQPSKTYP AFLEPDETFI VPDSFLVALD MDDGTLSFIV DGQYMGVAFR GLKGKKLYPV VSAVWGHCEI RMRYLNGLDP E | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |