Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRP54 Protein
A cDNA sequence encoding the SRP54 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | SRP54 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944079
|
enQuireBio™
QP13591-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934079
|
enQuireBio™
QP13591-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924079
|
enQuireBio™
QP13591-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SRP54 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SRP54 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVLADLGRKI TSALRSLSNA TIINEEVLNA MLKEVCTALL EADVNIKLVK QLRENVKSAI DLEEMASGLN KRKMIQHAVF KELVKLVDPG VKAWTPTKGK QNVIMFVGLQ GSGKTTTCSK LAYYYQRKGW KTCLICADTF RAGAFDQLKQ NATKARIPFY GSYTEMDPVI IASEGVEKFK NENFEIIIVD TSGRHKQEDS LFEEMLQVAN AIQPDNIVYV MDASIGQACE AQAKAFKDKV DVASVIVTKL DGHAKGGGAL SAVAATKSPI IFIGTGEHID DFEPFKTQPF ISKLLGMGDI EGLIDKVNEL KLDDNEALIE KLKHGQFTLR DMYEQFQNIM KMGPFSQILG MIPGFGTDFM SKGNEQESMA RLKKLMTIMD SMNDQELDST DGAKVFSKQP GRIQRVARGS GVSTRDVQEL LTQYTKFAQM VKKMGGIKGL FKGGDMSKNV SQSQMAKLNQ QMAKMMDPRV LHHMGGMAGL QSMMRQFQQG AAGNMKGMMG FNNM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |