Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAC Protein
A cDNA sequence encoding the STAC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | STAC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964119
|
enQuireBio™
QP13605-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954119
|
enQuireBio™
QP13605-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944119
|
enQuireBio™
QP13605-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STAC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STAC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIPPSSP REDGVDGLPK EAVGAEQPPS PASTSSQESK LQKLKRSLSF KTKSLRSKSA DNFFQRTNSE DMKLQAHMVA EISPSSSPLP APGSLTSTPA RAGLHPGGKA HAFQEYIFKK PTFCDVCNHM IVGTNAKHGL RCKACKMSIH HKCTDGLAPQ RCMGKLPKGF RRYYSSPLLI HEQFGCIKEV MPIACGNKVD PVYETLRFGT SLAQRTKKGS SGSGSDSPHR TSTSDLVEVP EEANGPGGGY DLRKRSNSVF TYPENGTDDF RDPAKNINHQ GSLSKDPLQM NTYVALYKFV PQENEDLEMR PGDIITLLED SNEDWWKGKI QDRIGFFPAN FVQRLQQNEK IFRCVRTFIG CKEQGQITLK ENQICVSSEE EQDGFIRVLS GKKKGLIPLD VLENI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |