missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STAMBP Protein

A cDNA sequence encoding the STAMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom STAMBP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15994119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13606-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15984119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13606-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15974119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13606-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

STAMBP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STAMBP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDHGDV SLPPEDRVRA LSQLGSAVEV NEDIPPRRYF RSGVEIIRMA SIYSEEGNIE HAFILYNKYI TLFIEKLPKH RDYKSAVIPE KKDTVKKLKE IAFPKAEELK AELLKRYTKE YTEYNEEKKK EAEELARNMA IQQELEKEKQ RVAQQKQQQL EQEQFHAFEE MIRNQELEKE RLKIVQEFGK VDPGLGGPLV PDLEKPSLDV FPTLTVSSIQ PSDCHTTVRP AKPPVVDRSL KPGALSNSES IPTIDGLRHV VVPGRLCPQF LQLASANTAR GVETCGILCG KLMRNEFTIT HVLIPKQSAG SDYCNTENEE ELFLIQDQQG LITLGWIHTH PTQTAFLSSV DLHTHCSYQM MLPESVAIVC SPKFQETGFF KLTDHGLEEI SSCRQKGFHP HSKDPPLFCS CSHVTVVDRA VTITDLR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. .
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications