Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | STAP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954129
|
enQuireBio™
QP13608-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944129
|
enQuireBio™
QP13608-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934129
|
enQuireBio™
QP13608-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STAP1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMAKKP PKPAPRRIFQ ERLKITALPL YFEGFLLIKR SGYREYEHYW TELRGTTLFF YTDKKSIIYV DKLDIVDLTC LTEQNSTEKN CAKFTLVLPK EEVQLKTENT ESGEEWRGFI LTVTELSVPQ NVSLLPGQVI KLHEVLEREK KRRIETEQST SVEKEKEPTE DYVDVLNPMP ACFYTVSRKE ATEMLQKNPS LGNMILRPGS DSRNYSITIR QEIDIPRIKH YKVMSVGQNY TIELEKPVTL PNLFSVIDYF VKETRGNLRP FICSTDENTG QEPSMEGRSE KLKKNPHIA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |