Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STC 2 Protein
A cDNA sequence encoding the STC 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8614 |
---|---|
Nom | STC 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | STC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8614 | |
Research Use Only | |
STC2 | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer, 20mM NaCl, pH 7.5. |
STC 2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TDATNPPEGP QDRSSQQKGR LSLQNTAEIQ HCLVNAGDVG CGVFECFENN SCEIRGLHGI CMTFLHNAGKFDAQGKSFIK DALKCKAHAL RHRFGCISRK CPAIREMVSQ LQRECYLKHD LCAAAQENTR VIVEMIHFKDLLLHEPYVDL VNLLLTCGEE VKEAITHSVQ VQCEQNWGSL CSILSFCTSA IQKPPTAPPE RQPQVDRTKLSRAHHGEAGH HLPEPSSRET GRGAKGERGS KSHPNAHARG RVGGLGAQGP SGSSEWEDEQ SEYSDIRRAAADYKDDDDK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |