Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK17B Protein
A cDNA sequence encoding the STK17B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 9262 |
---|---|
Nom | STK17B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | STK17B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984159
|
enQuireBio™
QP13618-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974159
|
enQuireBio™
QP13618-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964159
|
enQuireBio™
QP13618-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
9262 | |
Research Use Only | |
STK17B | |
Human | |
His | |
STK17B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 2mM DTT. |
STK17B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSRRRFD CRSISGLLTT TPQIPIKMEN FNNFYILTSK ELGRGKFAVV RQCISKSTGQ EYAAKFLKKR RRGQDCRAEI LHEIAVLELA KSCPRVINLH EVYENTSEII LILEYAAGGE IFSLCLPELA EMVSENDVIR LIKQILEGVY YLHQNNIVHLDLKPQNILLS SIYPLGDIKI VDFGMSRKIG HACELREIMG TPEYLAPEIL NYDPITTATD MWNIGIIAYM LLTHTSPFVG EDNQETYLNI SQVNVDYSEE TFSSVSQLAT DFIQSLLVKN PEKRPTAEIC LSHSWLQQWD FENLFHPEET SSSSQTQDHS VRSSEDKTSK SSCNGTCGDREDKENIPEDS SMVSKRFRFD DSLPNPHELV SDLLC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |