Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK3 Protein
A cDNA sequence encoding the STK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | STK3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914169
|
enQuireBio™
QP13619-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994159
|
enQuireBio™
QP13619-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904169
|
enQuireBio™
QP13619-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
STK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMEQPPAP KSKLKKLSED SLTKQPEEVF DVLEKLGEGS YGSVFKAIHK ESGQVVAIKQ VPVESDLQEI IKEISIMQQC DSPYVVKYYG SYFKNTDLWI VMEYCGAGSV SDIIRLRNKT LIEDEIATIL KSTLKGLEYL HFMRKIHRDI KAGNILLNTE GHAKLADFGV AGQLTDTMAK RNTVIGTPFW MAPEVIQEIG YNCVADIWSL GITSIEMAEG KPPYADIHPM RAIFMIPTNP PPTFRKPELW SDDFTDFVKK CLVKNPEQRA TATQLLQHPF IKNAKPVSIL RDLITEAMEI KAKRHEEQQR ELEEEEENSD EDELDHHHHH H | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |