missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX1A Protein
A cDNA sequence encoding the STX1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 6804 |
---|---|
Nom | STX1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | STX1A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964209
|
enQuireBio™
QP13632-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954209
|
enQuireBio™
QP13632-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944209
|
enQuireBio™
QP13632-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
6804 | |
Research Use Only | |
STX1A | |
Human | |
His | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 10% glycerol, and 1mM DTT. |
STX1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKDRTQELRT AKDSDDDDDV AVTVDRDRFM DEFFEQVEEI RGFIDKIAEN VEEVKRKHSA ILASPNPDEK TKEELEELMS DIKKTANKVR SKLKSIEQSI EQEEGLNRSS ADLRIRKTQH STLSRKFVEV MSEYNATQSD YRERCKGRIQ RQLEITGRTT TSEELEDMLE SGNPAIFASG IIMDSSISKQ ALSEIETRHS EIIKLENSIR ELHDMFMDMA MLVESQ | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |