Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX2 Protein
A cDNA sequence encoding the STX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | STX2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924219
|
enQuireBio™
QP13634-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904219
|
enQuireBio™
QP13634-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914219
|
enQuireBio™
QP13634-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STX2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMRDRL PDLTACRKND DGDTVVVVEK DHFMDDFFHQ VEEIRNSIDK ITQYVEEVKK NHSIILSAPN PEGKIKEELE DLNKEIKKTA NKIRAKLKAI EQSFDQDESG NRTSVDLRIR RTQHSVLSRK FVEAMAEYNE AQTLFRERSK GRIQRQLEIT GRTTTDDELE EMLESGKPSI FTSDIISDSQ ITRQALNEIE SRHKDIMKLE TSIRELHEMF MDMAMFVETQ GEMINNIERN VMNATDYVEH AKEETKKAIK YQSKARRKK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |