Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX3 Protein
A cDNA sequence encoding the STX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | STX3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954219
|
enQuireBio™
QP13635-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944219
|
enQuireBio™
QP13635-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934219
|
enQuireBio™
QP13635-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STX3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STX3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMKDRL EQLKAKQLTQ DDDTDAVEIA IDNTAFMDEF FSEIEETRLN IDKISEHVEE AKKLYSIILS APIPEPKTKD DLEQLTTEIK KRANNVRNKL KSMEKHIEED EVRSSADLRI RKSQHSVLSR KFVEVMTKYN EAQVDFRERS KGRIQRQLEI TGKKTTDEEL EEMLESGNPA IFTSGIIDSQ ISKQALSEIE GRHKDIVRLE SSIKELHDMF MDIAMLVENQ GEMLDNIELN VMHTVDHVEK ARDETKKAVK YQSQARKK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |