Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1A2 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SULT1A2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964239
|
enQuireBio™
QP13641-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954239
|
enQuireBio™
QP13641-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944239
|
enQuireBio™
QP13641-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SULT1A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT1A2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELIQDISRP PLEYVKGVPL IKYFAEALGP LQSFQARPDD LLISTYPKSG TTWVSQILDM IYQGGDLEKC HRAPIFMRVP FLEFKVPGIP SGMETLKNTP APRLLKTHLP LALLPQTLLD QKVKVVYVAR NAKDVAVSYY HFYHMAKVYP HPGTWESFLE KFMAGEVSYG SWYQHVQEWW ELSRTHPVLY LFYEDMKENP KREIQKILEF VGRSLPEETV DLMVEHTSFK EMKKNPMTNY TTVRREFMDH SISPFMRKGM AGDWKTTFTV AQNERFDADY AEKMAGCSLS FRSEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |