missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SULT1B1 Protein

A cDNA sequence encoding the SULT1B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom SULT1B1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15994239
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13642-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15984239
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13642-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15974239
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13642-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

SULT1B1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SULT1B1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLSPKD ILRKDLKLVH GYPMTCAFAS NWEKIEQFHS RPDDIVIATY PKSGTTWVSE IIDMILNDGD IEKCKRGFIT EKVPMLEMTL PGLRTSGIEQ LEKNPSPRIV KTHLPTDLLP KSFWENNCKM IYLARNAKDV SVSYYHFDLM NNLQPFPGTW EEYLEKFLTG KVAYGSWFTH VKNWWKKKEE HPILFLYYED MKENPKEEIK KIIRFLEKNL NDEILDRIIH HTSFEVMKDN PLVNYTHLPT TVMDHSKSPF MRKGTAGDWK NYFTVAQNEK FDAIYETEMS KTALQFRTEI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications